Läs mer
Hamilton™ 600 Microliter Sprutor, ingen nål medföljer
Produktkod. 11522505
Volym (metrisk):
2.5μ L
5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11522505
Brand: Hamilton™ 763201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
600-seriens sprutor är en halvtaktsversion av de ursprungliga 700-seriens sprutor. Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,25μ L upp till 5μ L. 600-serien används ofta i applikationer som kräver enhandsmanövrering på grund av den korta slaglängden och den förstärkta kolven.
  • Halvslagsversion av de ursprungliga icroliter 700-seriens sprutor
  • Idealisk för dispensering av volymer från 0,25μ L upp till 5μ L
  • Används ofta i applikationer som kräver enhandsmanövrering på grund av den korta slaglängden och den förstärkta kolven
Specifikationer
Nålmätare 22s G
Volym (metrisk) 2.5μ L