Läs mer
Hamilton™ 600 Microliter Sprutor, ingen nål medföljer
Volym (metrisk):
2.5μ L
5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Halvslagsversion av de ursprungliga icroliter 700-seriens sprutor
- Idealisk för dispensering av volymer från 0,25μ L upp till 5μ L
- Används ofta i applikationer som kräver enhandsmanövrering på grund av den korta slaglängden och den förstärkta kolven
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 22s G |
| Volym (metrisk) | 5μ L |