Läs mer
Hamilton™ 600 Microliter Sprutor, ingen nål medföljer
Produktkod. p-7121963
Volym (metrisk):
2.5μ L
5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11522505
Brand: Hamilton™ 763201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
600-seriens sprutor är en halvtaktsversion av de ursprungliga 700-seriens sprutor. Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,25μ L upp till 5μ L. 600-serien används ofta i applikationer som kräver enhandsmanövrering på grund av den korta slaglängden och den förstärkta kolven.
  • Halvslagsversion av de ursprungliga icroliter 700-seriens sprutor
  • Idealisk för dispensering av volymer från 0,25μ L upp till 5μ L
  • Används ofta i applikationer som kräver enhandsmanövrering på grund av den korta slaglängden och den förstärkta kolven
Specifikationer
Nålmätare 22s G
Volym (metrisk) 2.5μ L
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado