Läs mer
3M™ Andningsskydd i 6000-serien
Produktkod. 10359974 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
För användning med (applikation):
Montering, rengöring, rivning, underhåll av anläggningar, slipning, maskindrift, målning, sanering, slipning, svetsning
Montering, rengöring, rivning, underhåll av anläggningar, slipning, maskindrift, målning, sanering, slipning, svetsning
Produkttyp:
Halvmaskrespirator
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek För användning med (applikation) Produkttyp Förpackningsstorlek
10359974 Liten Montering, rengöring, rivning, underhåll av anläggningar, slipning, maskindrift, målning, sanering, slipning, svetsning Halvmaskrespirator Varje
12332319 Intermediär Montering, rengöring, rivning, underhåll av anläggningar, slipning, maskindrift, målning, sanering, slipning, svetsning Halvmaskrespirator Varje
12652555 Betydande Montering, rengöring, rivning, underhåll av anläggningar, slipning, maskindrift, målning, sanering, slipning, svetsning Halvmaskrespirator Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10359974 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000146845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00 SEK
    243.32 SEK / Paket med 1
    Save 169.68 SEK
    41% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Facepiece kräver kompatibla patroner och/eller filter. (Säljs separat.)
Andningsskydd för halvansiktsmasker 6000-serien är ekonomiska, underhållssnåla och extremt lätta. Sonderd återanvändbar andningsskyddsenhet 6000Q-serien används endast för kvantitativ passform.
Kombinerar egenskaper hos både återanvändbara och engångsmasker för att ge effektivt skydd. 3M™ Half Face Mask Respirator 6000-serien är ekonomisk, lätt att underhålla, enkel att hantera och extremt lätt.
  • Återanvändbara halvmasker är ekonomiska, lätta att underhålla, enkla att hantera och extremt lätta
  • Används med 3M™ Levereras Air Systems
  • Bajonettkopplingssystem möjliggör anslutning till ett brett utbud av dubbla lättviktsfilter för att skydda mot gaser, ångor och partiklar
  • Dubbelfilterdesign ger lägre andningsmotstånd
  • Sonderd återanvändbar andningsskyddsenhet 6000-serien används för kvantitativ passningstestning (17-987-3A& -3B)
Beställningsinfo
Avsökta modeller endast för passformstest —inte för användning som andningsskydd. Patron/filterkombinationer säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar (EN) EN 140:1998
Certifieringar (NIOSH) NIOSH 42 CFR del 84
Anslutningstyp Bajonett
Färg Grå
Material Termoplastisk elastomer
Produkttyp Halvmaskrespirator
Storlek Liten
För användning med (applikation) Montering, rengöring, rivning, underhåll av anläggningar, slipning, maskindrift, målning, sanering, slipning, svetsning
För användning med (utrustning) Patron 6000-serien, filter 2000, 2200, 7000 eller 5000-serien eller dubbla flygledningssystem
Inkluderar Återförslutbar förvaringsväska
Modell 6100
Upphängningstyp 4-poäng