Läs mer
Brady™ 6000-serien halogenfria färgband för termoöverföringsskrivare
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Halogenfritt band med hög densitet, utmärkt lösningsmedelsbeständighet, hög värmebeständighet och super reptålighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarband |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | THT 25 mm kärnskrivare, Brady 1344 |
| Material | Polyester |
| Längd (engelska) | 109.4 yd. |
| Bredd (engelska) | 1,77 tum. |
| Längd (metrisk) | 100 m |
| Bredd (metrisk) | 45 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,0003 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.008 mm |
| Visa mer |