missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6020A & CLP-M ICS Analytes B: Ag @ 5; As, Cd, Se, Zn @ 10; Co, Cr, Cu, Mn, Ni, V @ 20 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
6020A & CLP-M ICS Analytes B: Ag @ 5; As, Cd, Se, Zn @ 10; Co, Cr, Cu, Mn, Ni, V @ 20 μg/mL in 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver/Arsenic/Cadmium/Selenium/Zinc/Chromium/Cobalt/Copper/Manganese/Nickel/Vanadium |
| CAS | 7440-22-4, 7440-38-2, 7440-43-9, 7782-49-2, 7440-66-6, 7440-47-3 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Silver/Arsenic/Cadmium/Selenium/Zinc/Chromium/Cobalt/Copper/Manganese/Nickel/Vanadium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Silver 5 μg/mL/Arsenic 10 μg/mL/Cadmium 10 μg/mL/Selenium 10 μg/mL/Zinc 10 μg/mL/Chromium 20 μg/mL/Cobalt 20 μg/mL/Copper 20 μg/mL/Manganese 20 μg/mL/Nickel 20 μg/mL/Vanadium 20 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?