Läs mer
Testo™ 606-2 - Fuktmätare
Produktkod. 10433695
Change view
Noggrannhet:
±1 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Noggrannhet Förpackningsstorlek
10433695 ±1 % Varje
1 options
Produktkod. 10433695 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0560 6062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2388.86 SEK
    2012.00 SEK / Paket med 1
    Save 376.86 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Mäter fukthalten i trä, byggmaterial och den omgivande miljön. Detta gör att du snabbt och enkelt kan kontrollera lagrings- och torkningsförhållandena.
  • Mäter fukthalten i olika träslag och byggmaterial, och kan också mäta relativ luftfuktighet och lufttemperatur, och beräkna daggpunkten och våtlampans temperatur
  • Ramelektroder garanterar exakta fuktmätningar i trä / byggmaterial
  • Beväpnad med sådan värdefull information kan du nu enkelt avgöra om lagringsförhållandena är idealiska eller om de behöver justeras
  • De karakteristiska kurvorna gör att fukthalten kan visas direkt som en viktprocent baserat på torrvikten (torrvikten). Följande karakteristiska kurvor lagras i mätaren:
    • för exakta fuktmätningar i bok, gran, lärk, ek, tall, lönn
    • för att detektera fukt och våta platser i byggmaterial som cementmassa, betong, gips, anhydritmassa, cementbruk, kalkstensbruk och tegel
  • Designad för att göra arbetet effektivare och livet enklare - Den har en mängd praktiska funktioner inklusive:
    • en hållfunktion, som fryser den senaste avläsningen
    • en bakgrundsbelyst display för användning under alla ljusförhållanden
    • en slip-on skyddskåpa, och en bältesväska, som ser till att din fuktmätare förvaras säkert
    • en handrem som hjälper till att förhindra att din mätare tappas av misstag
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Höjd (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 119 mm
Upplösning 0,1 °C
Bredd (metrisk) 46 mm