Läs mer
Mettler Toledo Online 60ML NIST/DIN Buffer pH 1.679 sachets 30x20mL
Brand:  Mettler Toledo Online 30667828
60ML NIST/DIN Buffer pH 1.679 sachets 30x20mL
Produktkod. 17555786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3417.00 SEK
    2866.59 SEK / 60ml
    Save 550.41 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Edge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • 60ML NIST/DIN Buffer pH 1.679 sachets 30x20mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetraoxalate, dihydrate