Läs mer
Jenway™ 6320 Bänk synlig spektrofotometer
Produktkod. 12421340
Spektral bandbredd:
8 nm, 6 nm över UV-området
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12421340
Brand: Jenway™ 9996869
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ett lättanvänt instrument med kompakt fotavtryck.
  • Återkallar tidigare inställningar vid start
  • Analoga och RS-232-utgångar låter dig ansluta till skrivare och datorer
  • LCD med dubbla linjer visar felmeddelanden, uppmaningar, lägesindikering och koncentrationsenheter
Specifikationer
Ljuskälla Xenonblixt
Spektral bandbredd 8 nm, 6 nm över UV-området
För användning med (applikation) Utbildning, kvalitetskontroll, miljö- och klinisk analys
Inkluderar Nätkabel, Pk. 100 engångskyvetter, 10 x 10 mm cellhållare, gränssnittskabel och PC-programvara på CD-ROM
Optisk design Självständigt inrymt och isolerat med linser