Läs mer
Brady™ 6400-serien Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. 10697865 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
100 mx 110 mm
70 mx 110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10697865 70 mx 110 mm Varje
11559883 100 mx 110 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10697865 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 804778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.00 SEK
    711.45 SEK / Paket med 1
    Save 41.55 SEK
    5% Av
I lager
Svart band till Brady™ BBP11 skrivare
De Brady™ BBP11-skrivare är en liten och kompakt skrivbordsskrivare som ger högkvalitativ termisk överföringsutskrift till en låg kostnad. Skrivaren erbjuder hög prestanda med hållbara och pålitliga utskrifter, med en utskriftshastighet på upp till 127 mm (5 tum) per sekund. Den är lätt att använda och erbjuder snabb laddning av band och media. Den vanliga interna Ethernet-porten möjliggör enkel integrering i alla applikationer.
  • Liten och kompakt endast 101,6 mm (4 tum) bred
  • 300 dpi utskriftsupplösning
  • Erbjuder ett brett utbud av tryckbara material
  • Pålitlig och hållbar
  • Många funktioner inbyggda som standard såsom Ethernet (nätverk), trippelt kommunikationsgränssnitt och dubbelväggig konstruktion Idealisk termisk överföringsskrivare på ingångsnivå för blod-, vävnads- och objektglasetiketter på sjukhus, sjukvård och medicinska laboratorier.
Specifikationer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Band
Färg Svart
För användning med (utrustning) Etikettskrivare BBP11
Längd (metrisk) 70 m
Bredd (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) 12,7 mm ID
Mått (L x B) 70 mx 110 mm
Beskrivning Svart 6400 Series Thermal Transfer Printer Band
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer R6400-110X70/O