Läs mer
Brady™ 6400-serien Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. 11559883
Mått (L x B):
100 mx 110 mm
70 mx 110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11559883
Brand: Brady™ 620365
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svart band till Brady™ BBP11 skrivare
De Brady™ BBP11-skrivare är en liten och kompakt skrivbordsskrivare som ger högkvalitativ termisk överföringsutskrift till en låg kostnad. Skrivaren erbjuder hög prestanda med hållbara och pålitliga utskrifter, med en utskriftshastighet på upp till 127 mm (5 tum) per sekund. Den är lätt att använda och erbjuder snabb laddning av band och media. Den vanliga interna Ethernet-porten möjliggör enkel integrering i alla applikationer.
  • Liten och kompakt endast 101,6 mm (4 tum) bred
  • 300 dpi utskriftsupplösning
  • Erbjuder ett brett utbud av tryckbara material
  • Pålitlig och hållbar
  • Många funktioner inbyggda som standard såsom Ethernet (nätverk), trippelt kommunikationsgränssnitt och dubbelväggig konstruktion Idealisk termisk överföringsskrivare på ingångsnivå för blod-, vävnads- och objektglasetiketter på sjukhus, sjukvård och medicinska laboratorier.
Specifikationer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Band
Färg Svart
För användning med (utrustning) Brady 1244, Brady 1344
Längd (metrisk) 100 m
Bredd (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) 25,4 mm ID
Mått (L x B) 100 mx 110 mm
Beskrivning Svart 6400 Series Thermal Transfer Printer Band
Utskrivbara sidor Bläcksidan in
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer R6401 110mmx110m /I