Läs mer
Tenak™ 65 mm Cryobox-avdelare
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Flaskor med 12 mm OD
Flaskor med 13 mm OD
Flaskor med 13,75 mm OD
Flaskor med 15 mm OD
Flaskor med 21 mm OD
Flaskor med 24 mm OD
Flaskor med 31 mm OD
Flaskor med 31,75 mm OD
Flaskor med 41 mm OD
Flaskor med 42,50 mm OD
Tube Array:
10 x 10 celler
3 x 3 celler
4 x 4 celler
5 x 5 celler
6 x 6 celler
8 x 8 celler
9 x 9 celler
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Beskrivning
- För användning i kryoboxar av kartong
- Rymmer kryogena flaskor
- Rutnätsavdelare
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Grid Divider |
| För användning med (utrustning) | 100 och 130 mm höga kryoboxar |
| Håller | Flaskor med 21 mm OD |
| Tube Array | 6 x 6 celler |
| Höjd (metrisk) | 65 mm |