Läs mer
Tenak™ 65 mm Cryobox-avdelare
Produktkod. 15280634 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Flaskor med 12 mm OD
Flaskor med 13 mm OD
Flaskor med 13,75 mm OD
Flaskor med 15 mm OD
Flaskor med 21 mm OD
Flaskor med 24 mm OD
Flaskor med 31 mm OD
Flaskor med 31,75 mm OD
Flaskor med 41 mm OD
Flaskor med 42,50 mm OD
Tube Array:
10 x 10 celler
3 x 3 celler
4 x 4 celler
5 x 5 celler
6 x 6 celler
8 x 8 celler
9 x 9 celler
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Produktkod. 15280634
Brand: Tenak™ TE22740
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avdelare för användning med 100 och 130 mm höga kryoboxar.
  • För användning i kryoboxar av kartong
  • Rymmer kryogena flaskor
  • Rutnätsavdelare
Specifikationer
Typ Grid Divider
För användning med (utrustning) 100 och 130 mm höga kryoboxar
Håller Flaskor med 42,50 mm OD
Tube Array 3 x 3 celler
Höjd (metrisk) 65 mm