Läs mer
Masterflex™ 65 mm korrelerade flödesmätare med ventil
Produktkod. 15397533 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Luftflödeshastighet:
104 ml/min.
2040 ml/min.
42,094 LPM
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Luftflödeshastighet Förpackningsstorlek
15397533 104 ml/min. Varje
15247568 2040 ml/min. -
11746148 42,094 LPM Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15397533 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0321608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2600.00 SEK
    1976.77 SEK / Paket med 1
    Save 623.23 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Typ Flödesmätare med variabelt område
Noggrannhet ±2 % (full skala)
Luftflödeshastighet 104 ml/min.
Flytmaterial Glas
Tryckvärdering 200 psig
Anslutningar 1/8 tum NPT (F)
Flödeshastighetsområde 122 ml/min. CO2, 94 ml/min. O2, 113 ml/min. N2, 86 ml/min. Ar, 284 ml/min. H2
För användning med (applikation) Idealisk för snäva mätområden
Längd (metrisk) 65 mm
Repeterbarhet ±0,25 %
Temperatur (metrisk) 121 °C