Läs mer
Masterflex™ 65 mm korrelerade flödesmätare med ventil
Luftflödeshastighet:
104 ml/min.
2040 ml/min.
42,094 LPM
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flödesmätare med variabelt område |
| Noggrannhet | ±2 % (full skala) |
| Luftflödeshastighet | 104 ml/min. |
| Flytmaterial | Glas |
| Tryckvärdering | 200 psig |
| Anslutningar | 1/8 tum NPT (F) |
| Flödeshastighetsområde | 122 ml/min. CO2, 94 ml/min. O2, 113 ml/min. N2, 86 ml/min. Ar, 284 ml/min. H2 |
| För användning med (applikation) | Idealisk för snäva mätområden |
| Längd (metrisk) | 65 mm |
| Repeterbarhet | ±0,25 % |
| Visa mer |