Beskrivning
- Formulering: Resin
- Kompatibel med termiska överföringsskrivare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarband |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | Termisk överföringsskrivare |
| Material | Polyester |
| Längd (engelska) | 984 ft. |
| Bredd (engelska) | 4,33 tum |
| Längd (metrisk) | 300.00 m |
| Bredd (metrisk) | 110 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,00018 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 0.0045 mm |
| Visa mer |