Läs mer
666-15, MedChemExpress
Beskrivning
666-15 is a potent and selective CREB inhibitor with an IC50 of 81 nM. 666-15 suppresses tumor growth in a breast cancer xenograft model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 666-15 |
| CAS | 1433286-70-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H31Cl2N3O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (201.44 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2OCCNC(C4=C(OCCCN)C=C(C=CC=C5)C5=C4)=O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 620.52 |
| Formel vikt | 620.52 |
| Visa mer |