Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ 6850 modell spektrofotometer med IQ/OQ dokumentation
Product Code. 15335741
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Höjd (metrisk):
200 mm
missing translation for 'unitSize':
Varje
Product Code. Höjd (metrisk) missing translation for 'unitSize'
15335741 200 mm Varje
1 missing translation for 'options'
Product Code. 15335741 missing translation for 'mfr' Cole-Parmer™ missing translation for 'supplierNo' 8307008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155675.00 SEK
    129296.03 SEK / Paket med 1
    Save 26378.97 SEK
    16% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifications
Koncentration 0 till 99999
Anslutningar PC-programvara på CD-ROM med USB förbindelse
Djup (metriskt) 450 mm
Ljuskälla Volfram Halogen/Deuterium
Spektral bandbredd 0, 5, 1, 2, 4, 5 nm
Typ Spektrofotometer
Spänning 230 V
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
För användning med (applikation) Kvalitetskontroll, allmän forskning och farmaceutiska, biokemiska och kliniska laboratorieapplikationer.
Höjd (metrisk) 200 mm
Inkluderar IQ / OQ dokumentation
Gränssnitt Integrerad
Mätningstid 12 hr.
Optisk design Dubbla strålar
Farmakopéöverensstämmelsetestning Ja
Fotometrisk noggrannhet inklusive standardtolerans ±0, 002 A (0- 0, 5 A)± 0, 3 % T (0–100 % T)
Fotometriskt område –0,3 till 3,0 A 0 till 200T
Energiförbrukning 230 V
Processor Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Upplösning 0,1 till 0,001 A
Skanningshastighet 100 till 2000 nm/min.
Stray Light 0.05T
Systemkrav Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Våglängd 600 nm
Våglängdsnoggrannhet ±0,3 nm
Vikt (metrisk) 22 kg
Frekvens 50/60 Hz