missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ 6877002

Beskrivning
6877002 is a CD40-TRAF6 interaction inhibitor. Suppresses CD40-induced IL-1β and IL-6 expression in macrophages in vitro. Improves insulin sensitivity, reduces adipose tissue inflammation, and ameliorates hepatosteatosis in diet-induced obese mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(2,5-Dimethylphenyl)amino]-1-phenyl-2-propen-1-one |
| CAS | 433249-94-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Additional Cytokine Receptor Products |
| Molekylformel | C17H17NO |
| Formel vikt | 251.32 |
| Renhet | >99% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?