missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6a,11b,16a,17a)-17-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carbothioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-17-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carbothioic Acid |
| CAS | 80473-93-4 |
| Molekylformel | C23H28F2O5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 17-(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-, (6α,11β,16α,17α)-, (6α,11β,16α,17α)-17-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carbothioic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28F2O5S/c1-11-7-14-15-9-17(24)16-8-13(27)5-6-20(16,3)22(15,25)18(28)10-21(14,4)23(11,19(29)31)30-12(2)26/h5-6,8,11,14-15,17-18,28H,7,9-10H2,1-4H3,(H,29,31)/t11-,14+,15+,17+,18+,20+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| LEDER | O=C1C=C[C@@]2(C)C([C@@H](F)C[C@]3([H])[C@]2(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](C)[C@]4(OC(C)=O)C(S)=O)=C1 |
| IUPAC-namn | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-acetyloxy-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carbothioic S-acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.53 |
| Formel vikt | 454.1626 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?