Läs mer
(6a,11b,16a,17a)-6-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid |
| CAS | 75575-02-9 |
| Molekylformel | C23H29FO6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 6alpha-fluoro-16alpha,17alpha-isopropylidenedioxyandrosta-1,4-dien-11beta-ol-3-one 17beta-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29FO6/c1-20(2)29-17-9-13-12-8-15(24)14-7-11(25)5-6-21(14,3)18(12)16(26)10-22(13,4)23(17,30-20)19(27)28/h5-7,12-13,15-18,26H,8-10H2,1-4H3,(H,27,28)/t12-,13-,15-,16-,17+,18+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.47 |
| Formel vikt | 420.1948 |