missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6a,11b,16b)-6-Bromo-9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,11beta,16beta)-6-Bromo-9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 1203841-38-6 |
| Molekylformel | C22H28BrFO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Betamethasone 6 A Bromo Analog |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28BrFO5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,11,13-14,16-17,25,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](Br)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6-bromo-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.36 |
| Formel vikt | 470.1104 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?