missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6a,9a-Difluoro-11b,17a-dihydroxy-16a-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17a-carbothioic Acid, TRC

Produktkod. 30372175
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372175 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30372175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44575550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6alpha,9alpha-Difluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17a-carbothioic Acid
CAS 80473-92-3
Molekylformel C21 H26 F2 O4 S
Kvantitet 50 mg
Synonym Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-, (6α,11β,16α,17α)-, (6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 6α,9α-Difluoro-11β,17α-dihydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid
InChI formel InChI=1S/C21H26F2O4S/c1-10-6-12-13-8-15(22)14-7-11(24)4-5-18(14,2)20(13,23)16(25)9-19(12,3)21(10,27)17(26)28/h4-5,7,10,12-13,15-16,25,27H,6,8-9H2,1-3H3,(H,26,28)/t10-,12+,13+,15+,16+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)S
IUPAC-namn (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carbothioic S-acid
Molekylvikt (g/mol) 412.49
Formel vikt 412.152
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.