Läs mer
(6a,9b,11b,16a)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,9beta,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 61618-91-5 |
| Molekylformel | C24H29FO5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluocortolone |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29FO5/c1-12-7-15-16-9-18(25)17-8-14(27)5-6-23(17,4)24(16)20(30-24)10-22(15,3)21(12)19(28)11-29-13(2)26/h5-6,8,12,15-16,18,20-21H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16?,18+,20+,21-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2C3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(1S,2S,8S,11S,13R,14S,15S,17S)-8-fluoro-2,13,15-trimethyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.48 |
| Formel vikt | 416.1999 |