Läs mer
6a-Methyl Hydrocortisone 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha-Methyl Hydrocortisone 21-Acetate |
| CAS | 1625-11-2 |
| Molekylformel | C24 H34 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6α-Methylhydrocortisone acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione','21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methyl-','(6α,11β)-, Corticosterone','17-hydroxy-6α-methyl-','21-acetate (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione','11β,17,21-trihydroxy-6α-methyl-','21-acetate (7CI,8CI), (6α,11β)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxy-6α-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Methylhydrocortisone 21-acetate, NSC 19988, U 7642 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h10,13,16-17,19,21,27,29H,5-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14 |
| IUPAC-namn | [2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.52 |
| Formel vikt | 418.2355 |