Läs mer
6a-Methylandrost-4-ene-3,17-dione, TRC
Product Code. 30464717
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
30464717 1 g
1 options
Product Code. 30464717 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2879401G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 6a-Methylandrost-4-ene-3,17-dione
CAS 2241-94-3
Molekylformel C20 H28 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 6α-Methyl-4-androsten-3,17-dione, Formadrol
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h11-12,14-16H,4-10H2,1-3H3/t12-,14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14
IUPAC-namn (6S,8R,9S,10R,13S,14S)-6,10,13-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvikt (g/mol) 300.44
Formel vikt 300.2089