missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6alpha,11beta)-11,20-Dihydroxy-6-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,11beta)-11,20-Dihydroxy-6-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-12-8-14-15-4-5-16(19(26)11-23)22(15,3)10-18(25)20(14)21(2)7-6-13(24)9-17(12)21/h6-7,9,11-12,14-15,18,20,25-26H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,14-,15-,18-,20+,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 356.1988 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?