Läs mer
(6Alpha,11Beta,16Alpha,17Alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(2-methyl-1-oxopropoxy)-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carbothioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(2-methyl-1-oxopropoxy)-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carbothioic Acid |
| CAS | 884332-14-3 |
| Molekylformel | C25H32F2O5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32F2O5S/c1-12(2)20(30)32-25(21(31)33)13(3)8-15-16-10-18(26)17-9-14(28)6-7-22(17,4)24(16,27)19(29)11-23(15,25)5/h6-7,9,12-13,15-16,18-19,29H,8,10-11H2,1-5H3,(H,31,33)/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)C(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)S |
| IUPAC-namn | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-17-(2-methylpropanoyloxy)-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carbothioic S-acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.58 |
| Formel vikt | 482.1939 |