Läs mer
(6Alpha,11Beta,16Alpha,17Alpha)-6,9-Difluoro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carbothioic Acid (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carbothioic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28F2O6S/c1-13-9-15-16-11-18(27)17-10-14(29)6-7-23(17,2)25(16,28)20(30)12-24(15,3)26(13,22(32)35)34-21(31)19-5-4-8-33-19/h4-8,10,13,15-16,18,20,30H,9,11-12H2,1-3H3,(H,32,35)/t13-,15+,16+,18+,20+,23+,24+,25+,26+/m1/s1 |
| Formel vikt | 506.1575 |