Läs mer
(6Alpha,11Beta,16Alpha,17Alpha)-6,9-Difluoro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic Acid |
| CAS | 397864-63-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C26H28F2O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | GW 694301X, (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-Difluoro-17-((furan-2-carbonyl)oxy)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28F2O7/c1-13-9-15-16-11-18(27)17-10-14(29)6-7-23(17,2)25(16,28)20(30)12-24(15,3)26(13,22(32)33)35-21(31)19-5-4-8-34-19/h4-8,10,13,15-16,18,20,30H,9,11-12H2,1-3H3,(H,32,33)/t13-,15+,16+,18+,20+,23+,24+,25+,26+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](C1)[C@](OC(C2=CC=CO2)=O)(C(O)=O)[C@]3(C)[C@]1([H])[C@]4([H])C[C@H](F)C5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.49 |
| Formel vikt | 490.1803 |
| Visa mer |