missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6Alpha,11Beta,16Alpha)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11,16,17-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11,16,17-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 4306-83-6 |
| Molekylformel | C23H28F2O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Fluocinolone Acetonide Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28F2O7/c1-11(26)32-10-19(30)23(31)17(28)8-13-14-7-16(24)15-6-12(27)4-5-20(15,2)22(14,25)18(29)9-21(13,23)3/h4-6,13-14,16-18,28-29,31H,7-10H2,1-3H3/t13-,14-,16-,17+,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-6,9-difluoro-11,16,17-trihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.46 |
| Formel vikt | 454.1803 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?