Läs mer
(6Alpha,11Beta,16Alpha)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-21-methoxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,11beta,16alpha)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-21-methoxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 62013-83-6 |
| Molekylformel | C25H32F2O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Fluocinolone Acetonide 21-Methoxy |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32F2O7/c1-21(2)33-18-10-13-14-9-16(26)15-8-12(28)6-7-22(15,3)24(14,27)17(29)11-23(13,4)25(18,34-21)19(30)20(31)32-5/h6-8,13-14,16-18,20,29,31H,9-11H2,1-5H3/t13-,14-,16-,17-,18+,20?,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| LEDER | COC(O)C(=O)[C@@]12OC(C)(C)OC1C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.51 |
| Formel vikt | 482.2116 |