Läs mer
(6Alpha,11Beta,16Alpha)-6-Fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxo-pregn-4-en-21-oic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,11beta,16alpha)-6-Fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxo-pregn-4-en-21-oic Acid |
| CAS | 89945-61-9 |
| Molekylformel | C24H31FO7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31FO7/c1-21(2)31-17-9-13-12-8-15(25)14-7-11(26)5-6-22(14,3)18(12)16(27)10-23(13,4)24(17,32-21)19(28)20(29)30/h7,12-13,15-18,27H,5-6,8-10H2,1-4H3,(H,29,30)/t12-,13-,15-,16-,17+,18+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.5 |
| Formel vikt | 450.2054 |