Läs mer
(6Alpha,11Beta,16Beta)-17,21-[(1-Ethoxypropylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,11beta,16beta)-17,21-[(1-Ethoxypropylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 924726-88-5 |
| Molekylformel | C27H36F2O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36F2O6/c1-6-25(33-7-2)34-14-22(32)27(35-25)15(3)10-17-18-12-20(28)19-11-16(30)8-9-23(19,4)26(18,29)21(31)13-24(17,27)5/h8-9,11,15,17-18,20-21,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,17-,18-,20-,21-,23-,24-,25?,26-,27-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC1(CC)OCC(=O)[C@@]2(O1)[C@@H](C)C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C |
| IUPAC-namn | (4R,6'S,8'S,9'R,10'S,11'S,13'S,14'S,16'S)-2-ethoxy-2-ethyl-6',9'-difluoro-11'-hydroxy-10',13',16'-trimethylspiro[1,3-dioxane-4,17'-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene]-3',5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 494.57 |
| Formel vikt | 494.248 |