Läs mer
(6alpha,11beta,17alpha)-11,17-dihydroxy-6-metyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,11beta,17alpha)-11,17-Dihydroxy-6-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic Acid |
| CAS | 167997-11-7 |
| Molekylformel | C21 H28 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 11,17-dihydroxy-6-methyl-3-oxo-, (6α,11β,17α)-, (6α,11β,17α)-11,17-Dihydroxy-6-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-11-8-13-14-5-7-21(26,18(24)25)20(14,3)10-16(23)17(13)19(2)6-4-12(22)9-15(11)19/h4,6,9,11,13-14,16-17,23,26H,5,7-8,10H2,1-3H3,(H,24,25)/t11-,13-,14-,16-,17+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| IUPAC-namn | (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimetyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-17-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.44 |
| Formel vikt | 360.1937 |