Läs mer
(6Alpha,11Beta)-6,9-Difluoro-11-hydroxypregna-1,4,16-trien-3,20-dion, TRC
Produktkod. 30372928
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30372928 1 mg
1 options
Produktkod. 30372928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4461051MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6alpha,11beta)-6,9-Difluoro-11-hydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione
CAS 1027011-66-0
Molekylformel C21H24F2O3
Kvantitet 1 mg
Synonym (6A,11B)-6,9-Difluoro-11-Hydroxypregna-1,4,16-Triene-3,20-Dione
InChI formel InChI=1S/C21H24F2O3/c1-11(24)13-4-5-14-15-9-17(22)16-8-12(25)6-7-20(16,3)21(15,23)18(26)10-19(13,14)2/h4,6-8,14-15,17-18,26H,5,9-10H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
LEDER O=C1C=C[C@@]2(C)C([C@@H2]([F])C[C@]3([H])[C@H]2([F])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H]3([H])CC=C4C(C)=O)=C1
IUPAC-namn (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S)-17-acetyl-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13-dimetyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dekahydro-3H-cyklopenta[a]fenantren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 362.41
Formel vikt 362.17