Läs mer
(6alpha)-17,21-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha)-17,21-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-15-16(20(2)7-4-14(24)11-18(13)20)5-8-21(3)17(15)6-9-22(21,26)19(25)12-23/h4-5,7,11,13,15,17,23,26H,6,8-10,12H2,1-3H3/t13-,15+,17-,20+,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 356.1988 |