missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6Alpha,17Beta)-Estratriol 3,17-Dipentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,17beta)-Estratriol 3,17-Dipentanoate |
| CAS | 1350468-75-5 |
| Molekylformel | C28H40O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (6alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,6,17-triol 3,17-Dipentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40O5/c1-4-6-8-26(30)32-18-10-11-19-20-14-15-28(3)23(21(20)17-24(29)22(19)16-18)12-13-25(28)33-27(31)9-7-5-2/h10-11,16,20-21,23-25,29H,4-9,12-15,17H2,1-3H3/t20-,21-,23+,24+,25+,28+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)c4cc(OC(=O)CCCC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(6S,8R,9S,13S,14S,17S)-6-hydroxy-13-methyl-17-pentanoyloxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.61 |
| Formel vikt | 456.2876 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?