missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(6Alpha)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC

Produktkod. 30007420
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007420 50 mg
30011981 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007420 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16760050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 93239-37-3
Molekylformel C24H30O5
Molekylvikt (g/mol) 398.49
Synonym 17,21-Dihydroxy-6alpha-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate, NSC 86007
IUPAC-namn [2-(17-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl] acetate
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)CC=C2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (6alpha)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-17-18(22(3)8-5-16(26)12-20(14)22)6-9-23(4)19(17)7-10-24(23,28)21(27)13-29-15(2)25/h5-6,8,12,14,17,19,28H,7,9-11,13H2,1-4H3
Formel vikt 398.2093
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.