missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6Alpha)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-17-18(22(3)8-5-16(26)12-20(14)22)6-9-23(4)19(17)7-10-24(23,28)21(27)13-29-15(2)25/h5-6,8,12,14,17,19,28H,7,9-11,13H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 398.2093 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?