Läs mer
6Alpha,9Alpha-Difluoro-11Beta,21-dihydroxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha,9alpha-Difluoro-11beta,21-dihydroxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24F2O4/c1-19-9-18(27)21(23)14(12(19)3-4-13(19)17(26)10-24)8-16(22)15-7-11(25)5-6-20(15,21)2/h4-7,12,14,16,18,24,27H,3,8-10H2,1-2H3/t12-,14-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 378.1643 |