Läs mer
6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone 21-Acetate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28F2O6/c1-12(26)31-11-19(29)22(30)7-5-14-15-9-17(24)16-8-13(27)4-6-20(16,2)23(15,25)18(28)10-21(14,22)3/h4,6,8,14-15,17-18,28,30H,5,7,9-11H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 438.1854 |