Läs mer
6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26F2O5/c1-18-5-3-11(25)7-14(18)15(22)8-13-12-4-6-20(28,17(27)10-24)19(12,2)9-16(26)21(13,18)23/h3,5,7,12-13,15-16,24,26,28H,4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 396.1748 |