Läs mer
(6Alpha,9Beta,11Beta,16Alpha)-9,11-Epoxy-6-fluoro-21-hydroxy-16,17-[(1-metyletyliden)bis(oxy)]pregna-1,4-dien-3,20-dion, TRC
Produktkod. 30012339
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30012339 25 mg -
30003875 2.5 mg 2.5mg
30006700 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012339 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58928525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68352-03-4
Molekylformel C24 H29 F O6
Molekylvikt (g/mol) 432.48
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11-epoxy-6-fluoro-21-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (6α,9β,11β,16α)-, (6α,9β,11β,16α)-9,11-Epoxy-6-fluoro-21-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11β-Epoxy-6α-fluoro-21-hydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)-9β-pregna-1,4-diene-3,20-dione
LEDER CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]46O[C@H]6C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,11beta-Epoxy-6alpha-fluoro-21-hydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)-9beta-pregna-1,4-diene-3,20-dione
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29FO6/c1-20(2)29-18-9-13-14-8-16(25)15-7-12(27)5-6-21(15,3)23(14)19(30-23)10-22(13,4)24(18,31-20)17(28)11-26/h5-7,13-14,16,18-19,26H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,18+,19-,21-,22-,23+,24+/m0/s1
Formel vikt 432.1948