missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6Alpha,9Beta,11Beta)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6alpha,9beta,11beta)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| CAS | 1817-43-2 |
| Molekylformel | C23H25FO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25FO5/c1-12(25)28-11-19(27)15-5-4-14-16-9-18(24)17-8-13(26)6-7-22(17,3)23(16)20(29-23)10-21(14,15)2/h5-8,14,16,18,20H,4,9-11H2,1-3H3/t14-,16?,18-,20-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)C1=CC[C@H]2C3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(1S,2S,8S,10S,11S,15S,17S)-8-fluoro-2,15-dimethyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6,13-trien-14-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.44 |
| Formel vikt | 400.1686 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?