Läs mer
(6Alpha,9Beta,11Beta)-9,11-Epoxy-6-fluoropregna-1,4,16-triene-3,20-dione, TRC
Produktkod. 30372988
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30372988 25 mg
1 options
Produktkod. 30372988 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58923525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6alpha,9beta,11beta)-9,11-Epoxy-6-fluoropregna-1,4,16-triene-3,20-dione
CAS 1027011-64-8
Molekylformel C21H23FO3
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23FO3/c1-11(23)13-4-5-14-15-9-17(22)16-8-12(24)6-7-20(16,3)21(15)18(25-21)10-19(13,14)2/h4,6-8,14-15,17-18H,5,9-10H2,1-3H3/t14-,15?,17-,18+,19-,20+,21-/m1/s1
LEDER CC(=O)C1=CC[C@@H]2C3C[C@@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C
Molekylvikt (g/mol) 342.4
Formel vikt 342.1631