Läs mer
6Alpha-Bromo Beclomethasone Dipropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha-Bromo Beclomethasone Dipropionate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36BrClO7/c1-6-23(34)36-14-22(33)28(37-24(35)7-2)15(3)10-17-18-12-20(29)19-11-16(31)8-9-25(19,4)27(18,30)21(32)13-26(17,28)5/h8-9,11,15,17-18,20-21,32H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,17-,18-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1 |
| Formel vikt | 598.1333 |
| Procent renhet | >95% |