Läs mer
6alpha-Bromo Betamethasone Dipropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6Alpha-Bromobetamethasone Dipropionate |
| CAS | 2575516-37-7 |
| Molekylformel | C28 H36 Br F O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6α-Bromobetamethasone Dipropionate, 6α-Bromo Betamethasone Dipropionate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-bromo-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-, (6α,11β,16β)-, 6α-Bromo-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl dipropanoate, 6α-Bromobetamethasone dipropionate, (6α,11β,16β)-6-Bromo-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36BrFO7/c1-6-23(34)36-14-22(33)28(37-24(35)7-2)15(3)10-17-18-12-20(29)19-11-16(31)8-9-25(19,4)27(18,30)21(32)13-26(17,28)5/h8-9,11,15,17-18,20-21,32H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,17-,18-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](Br)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6-bromo-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 583.48364 |
| Formel vikt | 582.1628 |