missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6Alpha-Bromopenicillanic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6Alpha-Bromopenicillanic Acid |
| CAS | 24138-28-1 |
| Molekylformel | C8 H10 Br N O3 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2S,5R,6S)-6-Bromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrNO3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4-,6+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)S[C@@H]2[C@@H](Br)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,5R,6S)-6-bromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.139 |
| Formel vikt | 278.956 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?