missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6Alpha-Chloro Testosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6Alpha-chloro Testosterone |
| CAS | 847674-32-2 |
| Molekylformel | C19 H27 Cl O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one, 6-chloro-17-hydroxy-, (6α,17β)- (9CI), 6α-Chloro testosterone, 6α-Chlorotestosterone, (6α,17β)-6-Chloro-17-hydroxyandrost-4-en-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27ClO2/c1-18-7-5-11(21)9-15(18)16(20)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,22H,3-8,10H2,1-2H3/t12?,13?,14?,16-,17-,18+,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CCC3C(C[C@H](Cl)C4=CC(=O)CC[C@]34C)C1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (6S,10R,13S,17S)-6-chloro-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.87 |
| Formel vikt | 322.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?